Learn More
Fisherbrand™ Braune Glaskörbe mit Weithals und geraden Seiten mit weißen Polypropylenkappen
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
4 oz.
8 oz.
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 120 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bodenprobennahme und Umweltanwendungen |
Enthält | Kappe |
Material | Glas |
Menge | 24 |
Verschlussfarbe | Weiß |