Learn More
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen Artikelnummer.: 16184357
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16184357 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
30 ml, PTFE/Polyethylenschaum
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Verschlussauskleidung:
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Artikelnummer. 16184357
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III Kalknatronglas, ideal für die Lagerung lichtempfindlicher Proben oder trockener Pulver, braun. Einfaches Entfernen des Inhalts
  • Mit breiter Öffnung zum einfachen Transferieren des Inhalts
  • Die braune Farbe filtert UV-Wellen heraus, ideal für lichtempfindliche Feststoffe
  • Klassische Form von Vitaminflaschen, die häufig in pharmazeutischen Verpackungen verwendet werden
  • Wird häufig in chemischen und Umweltanwendungen verwendet
  • Die Kappen bieten eine gute Schlagfestigkeit und Biegsamkeit und können nach der Formung wieder geschmolzen werden
  • Die Kappeneinlage besteht aus Papier mit einer Beschichtung aus Polyethylen mit hoher Dichte, auf die Vinyl aufgebracht wird. Das Papier wird dann mit Zellstoffpappe laminiert.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 25 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 16 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 68 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 24
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 28-400
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 65 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 28 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Braune Weithals-Packer aus Glas mit weißen Polypropylen-Verschlüssen >