Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, braun
Artikelnummer. 12800954 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
250 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Die Fisherbrand™ klare Kalknatronglasflasche mit passendem 28 mm-Verschluss eignet sich zur Verwendung im Labor, um Labormedien für Experimente zu lagern und zu manipulieren.
  • Manipulationssichere Vistop-Verschluss mit PolyCone-Auskleidung
  • ISO-zertifiziert
  • Bernsteinfarbenes Kalknatronglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 62 mm
Material Glas (Typ 3)
Halsinnendurchmesser (metrisch) 28 mm
Anzahl pro Packung 20/Packung
Menge 20 Packung
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial LDPE
Nominales Fassungsvermögen 250 ml
Zertifizierung/Konformität ISO
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 143 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 62 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, braun >