Learn More
Fisherbrand™ Kalk-Natron-Glasflasche mit Hals für Schraubverschlüsse, braun
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Innendurchmesser (metrisch) | 35 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Anzahl pro Packung | 40Pack |
Menge | 40 Packung |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | LDPE |
Zertifizierung/Konformität | ISO |