Learn More
Emma Safety Footwear Amber Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- GripForce™ Easy-Twist
- Mikrofaserkonstruktion
- ESD: Elektrostatische Entladungen
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Bernsteinfarbig |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 40 |
| Zehenmaterial | Stahl |