Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
Verschlussgröße:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Kalknatronglas
- Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
- Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Kalknatronglas |
| Menge | 40/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Closure Included | Ja |
| Öffnung | Weit |
| Höhe (metrisch) | 55 mm |
| Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |
| Verschlussmaterial | Harnstoff |
| Mehr anzeigen |