Learn More
Azpack™ Weithalsige Pulverflaschen aus Braunglas mit schwarzen Harnstoff-Schraubverschlüssen
94.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21976" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 ml
60 mL
125 ml
250 mL
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Kalknatronglas
- Mit schwarzem Harnstoff-Schraubverschluss
- Verschluss mit Zellstoff-beschichtetem Steran (PVDC) ausgekleidet
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Farbe | Bernsteinfarben |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 40/Packung |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 78 mm |
Verschlussauskleidung | PVDC mit Holzschliff |
Verschlussmaterial | Harnstoff |