missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Braune Tropfflaschen aus Glas
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 ml
50 ml
Beschreibung
ulli Ohne Kappe /lili Mit Gewinde DIN 18 /lili Braune Tönung zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte. /li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 5 ml |
Farbe | Bernsteinfarbig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzises und zuverlässiges Dispensieren |
Material | Glas |
Gewindegröße (metrisch) | DIN 18 |
Closure Included | Nein |
Produkttyp | Tropfflasche |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'