missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Poulten & Graf GmbH Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde Artikelnummer.: 10467641
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Poulten & Graf GmbH Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde

Artikelnummer. 10467641
250 ml, Beschichtet
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Flaschenoberfläche:
Beschichtet
Unbeschichtet
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10467641

Marke: Poulten & Graf GmbH 9 71002

Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Poulten& Graf GmbH braune Glasflasche mit Schraubgewinde hat eine quadratische Form zur Verwendung in Labors.

  • Quadratisch
  • 9.700 unbeschichtet
  • 9.710-Kunststoff-beschichtet

Spezifikation

Flaschenoberfläche Beschichtet
Fassungsvermögen 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Amber
Beschreibung Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde
Form Quadratisch
Material Glas
Anzahl pro Karton 1
Anzahl pro Packung 1
Menge 1
Sterilität Unsteril
Anzahl Stopfen 0
Transparenz Nein
Graduierungen Nein
Halsausführung Schraubgewinde
Vorsterilisiert Nein
Zertifizierung/Konformität EN ISO 4796-1:
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Vierkant-Glasflaschen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Product Information

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Poulten & Graf GmbH Bernsteinfarbene Glasflasche mit Schraubgewinde >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt