Learn More
Fisherbrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Stopfen, braun, Klasse A
Der braune Messkolben aus Borosilikatglas ist mit einem austauschbaren Stopfen aus Polyethylen versehen.
Marke: Fisherbrand™
83.32 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21985" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40050kg
Beschreibung
Der Messkolben aus braunem Borosilikatglas enthält austauschbare Polyethylen-Stopfen.
- Mit einer Markierungsgraduierung und auswechselbarem Polyethylenstopfen
- Die Angaben zu den einzelnen Kolben enthalten eine Bestätigung der Einhaltung der internationalen Standards sowie einen individuellen Nachbestellcode.
- Die Chargen-Konformitätsbescheinigung von Fisherbrand kann für diesen Artikel von der Registerkarte „Documentation“ heruntergeladen werden.
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664 | |
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
±0.25 ml | |
Klasse A |
Polyethylen | |
500 ml | |
260 mm | |
Ja | |
19/24 |