Learn More
Aluminiumdraht, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349508
Aluminiumdraht, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349508
10 m
Click to view available options
Menge:
10 m
250 m
50 m
Artikelnummer. 11349508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043336.G6
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum wire
Namenshinweis 0.81mm (0.032 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 m
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.4g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY23H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerU20F018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerH08M10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerU11D004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
ChargennummerK05M26 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043336.G6,043336.H7,043336.H2
Name des Produkts
Aluminiumdraht, 0.81 mm (0.032 Zoll) Durchmesser, geglüht, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >