Learn More
Aluminiumdraht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15446755
Aluminiumdraht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446755
50 m
Click to view available options
Menge:
10 m
50 m
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15446755
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045100.H2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum wire
Namenshinweis 0.38mm (0.015 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 m
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.31g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW27F023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number045100.G6,045100.H2
ChargennummerY02H002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045100.G6,045100.H2
ChargennummerU30H060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number045100.G6,045100.H2
ChargennummerB24Y025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045100.G6,045100.H2
ChargennummerT15H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045100.G6,045100.H2
Name des Produkts
Aluminiumdraht, 0.38 mm (0.015 Zoll) Durchmesser, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >