Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Dishes, Oil Free
Dishes for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
49.00 € - 150.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Material | Aluminum |
Sterilität | Non-sterile |
Typ | Weighing Boat |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30182869
![]() |
Fisherbrand™
120933FRF |
1 mL |
150.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
30182866
![]() |
Fisherbrand™
120934FRF |
15 mL |
62.50 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30182865
![]() |
Fisherbrand™
120938FRF |
45 mL |
49.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
30182873
![]() |
Fisherbrand™
120940FRF |
0.25 mL |
100.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
30182867
![]() |
Fisherbrand™
HEA14522FRF |
40 mL |
85.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
- Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
- Oil free
Passed through a rigorous, three-step cleansing process to remove forming oil or residue for more reliable weighing and moisture sample analysis.
- Processed and packaged in clean room environment
- Lot traceable
- Volume: 1 mL
- Dimensions: 0.98 x 0.3 in. (25 x 7 mm)
- Pack of 50
- Thickness: 0.19 mm
- Certificates for Oil-Free Aluminum Dishes available upon request
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Aluminum | |
Weighing Boat |
Single-use | |
Non-sterile |