Learn More
Fisherbrand™ Wägeschale aus Aluminium mit geriffelten Seiten
Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
S
Mittel
Groß
Durchmesser (metrisch):
43 mm
57 mm
70 mm
108 mm
Höhe (metrisch):
8 mm
12 mm
16 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
Descripción
- Ideal zum Wiegen von Proben, Dosieren, Lagern, für die Lebensmittelverarbeitung, das Verdampfen oder Trocknen
- Außerdem ideal als Staubschutzabdeckung für offene Gefäße oder als Probenhalter
- Hergestellt aus ölfreiem, leichtwandigem Aluminium, das FDA-konform und lebensmitteltauglich ist
- Verjüngte Wände erleichtern ein stabiles Stapeln
- In vier Sorten erhältlich
- Schiffchen: 3 Größen mit gefalzten Seiten, Flachboden und Fingeransätzen, die für leichte Identifizierung eingraviert werden können (100 Stück/Packung)
- Schale: 1 großes Format, konzipiert für Feuchtebestimmungswaagen (50 Stück/Packung)
Especificaciones
Especificaciones
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 20 mL |
| Farbe | Silver |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Wägeschale |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Wiege-, Dispensierungs-, Lagerungs-, Lebensmittelverarbeitungs-, Verdunstungs- oder Trocknungsanwendungen |
| Enthält | Finger Tab |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido