Learn More
Fisherbrand™ Wägeschalen aus Aluminium
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,25 mL
1 ml
15 ml
45 mL
Durchmesser (metrisch):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Geeignet für die Feuchtigkeitsbestimmung von Waagen mit leicht konisch zulaufenden Wänden zum Stapeln.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Farbe | Silber |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Wägeschale |
| Anzahl pro Packung | 50/Pk. |
| Mehr anzeigen |