Learn More
Cole-Parmer™ Wägeschale aus Aluminium
Diese Wägeschalen aus Aluminium eignen sich für Mikrowaagen, organische, mikroelementare und thermische Analysen sowie pharmazeutische Anwendungen. Mikrowägeschalen aus Aluminium sind mit den meisten handelsüblichen Analysatoren und Mikrowaagen kompatibel.
203.61 € - 383.00 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Aluminium |
Typ | Wägeschale |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowaagen, organische Mikroelementanalyse und thermische Analyse sowie pharmazeutische Anwendungen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11857232
|
Cole-Parmer™
01019-01 |
1.12 mL | Rechteckig |
341.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11877232
|
Cole-Parmer™
01019-03 |
0.035 mL | Rund |
203.61 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11867232
|
Cole-Parmer™
01019-07 |
0.35 mL | Rund |
383.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Description
- Verpackt in einfach zu handhabenden Kunststoffbehältern zur Aufbewahrung und Abgabe
- Ölfrei und nicht beschichtet
- Einwegprodukt
Specifications
Flach | |
Aluminium | |
Mikrowaagen, organische Mikroelementanalyse und thermische Analyse sowie pharmazeutische Anwendungen |
Einwegprodukt | |
Wägeschale |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ Wägeschale aus Aluminium