Learn More
Fisherbrand™ Wägeschiffchen aus Aluminium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30042341 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
42 ml
70 mL
80 ml
140 mL
Durchmesser (metrisch):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 30042341
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Aluminium-Wägeschiffchen kann zum allgemeinen Wiegen, zur Ausgabe, zur Lagerung, zur Lebensmittelverarbeitung, zum Verdunsten oder zum Trocknen verwendet werden.
  • Diese stabilen und dennoch leichten Gefäße verfügen über einen weichen, flachen Boden für die Probenhandhabung.
Spezifikation
Beschreibung Glätten
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 140 mL
Farbe Silber
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Aluminium
Form Rund
Sterilität Unsteril
Typ Wägeschiffchen
Anzahl pro Packung 100/Pk.
Dicke 0.19 mm
Tiefe (metrisch) 20 cm
Durchmesser (metrisch) 103 cm