Learn More
Dünne Aluminiumfolie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400391
Dünne Aluminiumfolie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400391
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11400391
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041358.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Form: ca. 0.054  g/50 x 50 mm, nicht zertifiziert, frei von Pinholes
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored thinfoil
Prozentgehaltsbereich 99.0% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Dünne Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ15I011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number041358.FI,041358.GH
ChargennummerY14I001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number041358.FI,041358.GH
ChargennummerL03Y005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041358.FI,041358.GH
ChargennummerH24U019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041358.FI,041358.GH
ChargennummerD26Y022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041358.FI,041358.GH
Name des Produkts
Dünne Aluminiumfolie, Thermo Scientific Chemicals >