Learn More
Bochem™ Doppelmuffe TECHNO, 5 - 22 mm
Código de producto. 10237934
Click to view available options
Material:
Aluminium
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10237934
Marca: Bochem™ 5670
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
  • Ideal zum Befestigen von Überkopf-Rührern. Winkel 90°.
  • Spannweite: 5 - 22mm
Especificaciones
Material Aluminium
Produkttyp Techno Kreuzmuffe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Stützen von Rührwerken
Menge 1 Packungen
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado