Learn More
Aluminiumkugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.9995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum slug |
Namenshinweis | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 50 g |
Reinheit (%) | 99.9995% |
Güte | Puratronic™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈0.14g/slug |
Form | ≈0,14 g/Slug |