Learn More
Brady™ Aluminiumschild: Evakuierungssammelpunkt – ISO 7010
Click to view available options
Höhe (metrisch):
400 mm
600 mm
Breite (metrisch):
400 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochleistungsmaterial für maximale Haltbarkeit
- Deutlich sichtbar und leicht zu verstehen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | E/E007/NT-ALU-600x600/1-B |
| Material | Aluminium |
| Höhe (metrisch) | 600 mm |
| Dicke | 1.016 mm |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Länge (metrisch) | 600 mm |
| Form | Quadratisch |
| Sprachen | Global |
| Mehr anzeigen |