Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
Marke:  Macherey-Nagel™ 818129
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12820951
  • 152.00 € / 200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Aluminumbögen Alugram SIL G
60Å
TLC-Platte
0.75 ml/g
0.2 mm
5 bis 17 μm
200er-Packung
UV254
∼500 m2/g
2.5 x 7.5 cm
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 > Größe:2,5 x 7,5cm