Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 818131
32.06 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatographie).Standard SIL G Silikaschichten auf Alugram™ Aluminiumstreifen UV254 sind in verschiedensten Größen erhältlich.
Alugram™ Aluminiumplatten für TLC- Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
- Große Auswahl an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und -hintergründen
- Silika 60
- Spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
- Mittlere Porengröße 60 Å
- Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g,
- Partikelgröße 5 – 17 µm
- Standardgütegrad
- Für analytische Platten 0,25 mm
- Für präparative Platten 0,5 und 1 mm
- Für präparative Schichten von 2 mm wird ein etwas gröberes Material verwendet.
- Mit Mangan aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz für kurzwelliges UV-Licht (254 nm)
- Spezielles anorganisches Fluoreszenzpigment mit blauer Fluoreszenz für langwelliges UV-Licht (366 nm)
- Hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösungsmitteln stabil und gegen aggressive Visualisierungsreagenzien beständig sind
Spezifikation
Aluminumbögen Alugram SIL G | |
60Å | |
TLC-Platte | |
0.75 ml/g | |
0.2 mm |
5 bis 17 μm | |
50 Packung | |
UV254 | |
∼500 m2/g | |
4 x 8 cm |