Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss. p. a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15693310
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss. p. a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15693310
Marke: Honeywell-Fluka 31242500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, Europäisches Arzneibuch-Reagenz, ≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 474.372
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym Kalinit, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Kaliumalaundodecahydrat, Kalialaundodecahydrat, Aluminumkaliumdisulfat-Dodecahydrat, Alaun, Kalium, Dodekahydrat, Kaliumaluminiumsulfat-Dodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodekahydrat, Kaliumaluminiumdisulfat-Dodecahydrat, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 500 g
Strukturformel AlK(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 474.39 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte ACS/puriss. P. A
Dichte 1.757 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss. p. a. ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >