Learn More
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11414283
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414283
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11414283
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10906.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 474.372
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 92°C
Menge 500 g
Merck Index 14,360
Formelmasse 474.38 (258.20 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.757
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10906.0E,A10906.36
Chargennummer10245483 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog NumberA10906.0E,A10906.36
Chargennummer10196168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberA10906.0E,A10906.36
Chargennummer10121334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10906.0E,A10906.36
Chargennummer10208141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10906.0E,A10906.36
Name des Produkts
Aluminiumkaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >