Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Signs: Eating and Drinking Prohibited
8.50 € - 37.85 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11730294
|
Brady™
241923 |
100 mm |
8.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11724854
|
Brady™
255022 |
315 mm |
37.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11740294
|
Brady™
241954 |
200 mm |
15.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Rund |