Learn More
Aluminium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11399007
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel AlH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 375.129
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24567
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Namenshinweis plasma standard solution, Al 1000μg/mL
Menge 100 mL
Farbe Farblos
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5,0 %; Aluminumnitratenonahydrat:1,4%; Wasser:93,6%