Learn More
Aluminiumoxid, Einkristall
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
5 Pc.
Unit Size:
1 Stück
5 Stück
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Aluminum oxide |
| Namenshinweis | Single crystal, 25.4mm dia x 0.5mm thick, random orientation |
| Menge | 1 Pc. |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |