Learn More
Aluminiumoxid, Drysphere™ Trockenmittel, ohne Indikator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407165
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15407165
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046172.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Schmelzpunkt 2045°C
Namenshinweis Without indicator
CAS 1344-28-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Kugeln
Menge 100 g
Summenformel Al2O3
Strukturformel Al2O3
MDL-Nummer MFCD00003424
Merck Index 14,356
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formelmasse 101.96
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.765