Learn More
Aluminiumoxid, Drysphere™ Trockenmittel, mit 20 %-Indikator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477155
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Schmelzpunkt 2045°C
Namenshinweis With 20% indicator
Farbe Weiß
Physikalische Form Kugeln
Menge 1 kg
Merck Index 14,356
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.765