Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumoxid |
Namenshinweis | Aktivierte Brockmann I |
pH | Neutral |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Al2O3 |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 101.96 mol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumoxid, aktiviert, neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur