Learn More
Aluminiumoxid, 99.99 % Spurenmetallbasis, Honeywell ™
Artikelnummer. 15692280
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980 °C
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid
Schmelzpunkt 2040 °C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel Al2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96 mol
Reinheit (%) 99.99 % Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Aussehen Pulver
Dichte 3.960 g/cm3