Learn More
Aluminum Oxide, 99.5% trace Metals Basis, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum Oxide |
Physikalische Form | Powder |
Menge | 500 g |
Strukturformel | Al2O3 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Formelmasse | 101.96g/mol |
Reinheit (%) | 99.5% (trace metals basis) |