Learn More
Caframo™ Rührwerke aus Aluminium
Artikelnummer. p-8011257
Click to view available options
Modell:
Ultra Speed
Ultra Torque
Universal
Geschwindigkeit:
12 bis 360 U/min (niedrig)/360 bis 1.800 U/min (hoch)
20 bis 600 U/min (niedrig), 600 bis 3.000 U/min (hoch)
40 bis 6.000 U/min
Fassungsvermögen:
25 l
60 l
80 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12927096
Marke: Caframo™ BDC1850220U1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich in Forschung und Entwicklung, Mischen von kosmetischen Produkten/Pflegeprodukten, für Pharmazeutika, Polymere, Klebstoffe und Lebensmittel. Caframo™ Rührer aus Aluminium wurden speziell für die kontinuierlichen Anforderungen der intensiven industriellen Nutzung entwickelt.
  • Der Rührer eignet sich für das Rühren mit hohem Volumen und hoher Viskosität genauso einfach wie für das Homogenisieren und Dispergieren – besonders nützlich für den Dauerbetrieb
  • Die anwenderfreundliche Tastatur ermöglicht eine präzise Drehzahleinstellung und das digitale LCD-Display zeigt die Drehzahl oder das Drehmoment auf ±1 % an
  • Elektronische Steuerungen ermöglichen die Drehzahleinstellung in einstelligen Schritten und halten die eingestellte Geschwindigkeit bei Änderungen der Lösungsviskosität im Bereich von 1 %
  • Vollständig geschlossenes Metallgehäuse (TENV)
  • Das robuste, abgedichtete Metallgehäuse umschließt den leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor mit automatischem Überlastschutz; ein zweistufiges Getriebe schaltet elektronisch zwischen hoher Kraft und hoher Geschwindigkeit. Dabei wird die Motorleistung mit einer Effizienz von 95 % auf das Spannfutter übertragen
  • Spannfutter ist auf bis zu 10 mm (3/8 in.) verstellbar
  • Der Spannfutterschutz schützt das Spannfutter vor Spritzern und verhindert versehentliches Bewegen des Spannfutters
  • Umfasst Stützstange, Spannfutter, Spannfutterschlüssel, Spannfutterschutz, Kabelsätze für UK und EU und gedruckte Bedienungsanleitung
  • Ständer, Klemme und Rührwelle separat erhältlich
Spezifikation
Geschwindigkeit 12 bis 360 U/min (niedrig)/360 bis 1.800 U/min (hoch)
Fassungsvermögen 80 l
Display LED
Spannung 220 V
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22.9 cm
Länge (angloamerikanisch) 13.25 in.
Länge (metrisch) 33.65 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU/UK/AUS/CN
Zertifizierung/Konformität CSA, CE, IEC, EMC RoHS, WEE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mischanwendungen umfassen industrielle Versuchsanlagen, Forschung und Entwicklung, Mischen von kosmetischen Produkten/Pflegeprodukten, Pharmazeutika, Polymere, Klebstoffe und Lebensmittel
Enthält Spannfutterschutz aus durchsichtigem, chemisch beständigem Material mit Scharnierverschluss
Material Aluminium
Modell Ultra Torque
Motortyp Bürstenlos (funkenfrei), DC
Drehmoment 568 Ncm
Typ Ultra Torque Stirrer
Viskosität 90.000 mPas