Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport, Aluminium mit überlaminiertem Polyester
Artikelnummer. 11701003
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Organisches Peroxid 5.2
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Warnung vor giftigen Stoffen
Dicke:
0,27 mm
0,271 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11701003
Marke: Brady™ 813601
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number ADR EHS-297*297-B7525
Material Aluminium, Polyester
Menge Je 1
Beschreibung Aluminium mit Polyesterüberlaminat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich
Dicke 0,271 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text Umweltgefährdende Stoffe
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf Weiß