Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, ≥98 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15612380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15612380
Marke: Honeywell-Fluka 237973500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2
Summenformel AlH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 375.129
MDL-Nummer MFCD00149132
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminumnitratnonahydrat, Aluminiumtrinitrat-Nonahydrat, Aluminium-III-nitrat, Nonahydrat 1:3:9, Salpetersäure-Aluminiumsalz, Salpetersäure, Aluminiumsalz, Nonahydrat 8ci,9ci, Aluminiumnitrat, ACS, Aluminium3+-Nonahydrat-Trinitronat, Aluminiumnitratnonahydrat, wenig Quecksilber, Puratronic, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3 ]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumnitratnonahydrat
Schmelzpunkt 73 °C
Farbe Weiß
pH 2.5 bis 3.5 bei 20 °C
Menge 500 g
Strukturformel Al(NO3)3 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 375.13 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminium nitrate-9-hydrate