Learn More
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Aluminium
Artikelnummer. 15859221 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
880 mL
1,7 l
2,9 l
Länge (metrisch):
900 mm
1.500 mm
2500 mm
Enthält:
3 Schlitze
5 Schlitze
7 Schlitze
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15859221
Marke: Sampling Systems™ 1210J2500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Aluminium, eignet sich für die Probenahme von frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern. Der Sampling Systems™ Probenehmer mit Entnahmeschlitzen auf mehreren Ebenen eignet sich zum Entnehmen von umfangreichen Proben aus mehreren Schichten eines Behälters.
  • Aus Aluminium
  • Querschnitt (Schichtkörper-Probe)
  • Geeignet für die Entnahme von Proben mit großem Volumen
  • Aluminiumprobenehmer sind nicht für die Verwendung mit GMP-Produkten geeignet
Spezifikation
Material Aluminium
Beschreibung Probenehmer mit Schlitz
Enthält 7 Schlitze
Kapazität (metrisch) 2,9 l
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Länge (metrisch) 2500 mm