Learn More
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Aluminium
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
880 mL
1,7 l
2,9 l
Länge (metrisch):
900 mm
1.500 mm
2500 mm
Enthält:
3 Schlitze
5 Schlitze
7 Schlitze
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Aluminium
- Querschnitt (Schichtkörper-Probe)
- Geeignet für die Entnahme von Proben mit großem Volumen
- Aluminiumprobenehmer sind nicht für die Verwendung mit GMP-Produkten geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Beschreibung | Probenehmer mit Schlitz |
| Enthält | 5 Schlitze |
| Kapazität (metrisch) | 1,7 l |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Länge (metrisch) | 1.500 mm |