Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung
Artikelnummer. 15654687
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15654687
Marke: Brady™ 826772
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 273 mm
Dicke 1.016 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf gelb