Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Biogefährdung
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 827658
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15604717
  • 6.80 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
Innen und Außen
1.016 mm
-40 °C bis 140 °C
Global
PIC W009-Tri 100-AL-CRD/1
Je 1
87 mm
100 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb