Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Rauchen verboten
ISO 7010-konformes Zeichen.
12.80 € - 37.85 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634577
Unterlagen ansehen
Brady™
822004
100 mm
12.80 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15644577
Unterlagen ansehen
Brady™
822005
200 mm
15.55 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15654577
Unterlagen ansehen
Brady™
822006
315 mm
37.85 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.016 mm
Rund
Schwarz auf Weiß
Aluminium
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global