Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, grün
Artikelnummer. 15664277
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
Breite (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15664277
Marke: Brady™ 814424
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC A090-100x100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Montageart Ecklöcher
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 1.016 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Grün