Learn More
Aluminiumgranulat, 8–12 mm (0.32–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396777
Aluminiumgranulat, 8–12 mm (0.32–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396777
5 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11396777
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010093.A7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum granules
Namenshinweis 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 kg
IUPAC-Name Aluminium
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Granular
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY27K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerU29K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerU13K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerR22K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerN08K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
Name des Produkts
Aluminiumgranulat, 8–12 mm (0.32–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >