Learn More
Hirschmann™ 96-Well-Mikrotitrationsplatten, Aluminium
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
1,2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich mit festen oder lose eingesetzten Glaseinsätzen
- Hohe Reinheit
- Chemisch inert
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Loose Glaskavit?ten |
| Material | Glass |
| Anzahl Wells | 96 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1,2 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Loose Glaskavit?ten |
| Enthält | Transparente Abdeckung und 96 Vertiefungen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Mehr anzeigen |