Learn More
Cole Parmer™ Universal-Wägeschalen aus Aluminium
Ideal für Probenahme, Wiegen, Dispensieren, Lagerung, Umweltsanierung, Lebensmittelverarbeitung, Verdampfung oder allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Cole Parmer™ 01018-60
Descripción
- Einwegprodukt
- Geeignet für eine Vielzahl von Wäge-, Abgabe- und Verarbeitungsanwendungen im Labor.
- Alle Pfannen sind kontaminations- und ölfrei.
- Die Schalen sind stapelbar und bestehen aus dünnwandigem Aluminium.
Especificaciones
Flach | |
Einwegprodukt | |
Rund | |
100/Packung | |
2 in. |
20 mL | |
Aluminium | |
Wägeschale | |
0,5 in. |