Learn More
Aluminiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11345839
Aluminiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345839
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11345839
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011372.FI
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum foil
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) thick, Temper: as rolled
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
IUPAC-Name Aluminium
Reinheit (%) 99.998%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈13.5g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU26K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number011372.GH,011372.FI,011372.HP
ChargennummerY30H027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011372.GH,011372.FI,011372.HP
ChargennummerJ24Y030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011372.GH,011372.FI,011372.HP
ChargennummerD30T043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011372.GH,011372.FI,011372.HP
ChargennummerJ04R047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011372.GH,011372.FI,011372.HP
Name des Produkts
Aluminiumfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >