Learn More
Bryson Packaging™ Alu-Folienrollen
Artikelnummer. 12359548
Click to view available options
Breite (metrisch):
300 mm
450 mm
600 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12359548
Marke: Bryson Packaging™ AKL300020P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für die Anwendung in Autoklaven. Die Bryson Packaging™ Aluminiumfolie ist ideal für viele Laboranwendungen geeignet, so auch für das Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, das Stoppen von Leckagen, die Reduzierung von Verdunstung oder Wärmeverlusten, das Abdecken von Korken und das Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen.
  • In verschiedenen Breiten lieferbar
  • Können auf jede Länge zugeschnitten werden, Schneidegerät wird mit der Schachtel geliefert
  • Verschließen, Wiegen und Überführen von Proben
Spezifikation
Anwendungen Ideal zur Anwendung in Autoklaven; Laboranwendungen – einschließlich Abdichten von Flaschen, Kulturröhrchen, Verschließen von Lecks, Verringern von Verdampfung oder Wärmeverlusten, Abdecken von Korken und Herstellen von Wägeschiffchen oder -schalen
Produkttyp Folie
Breite (metrisch) 300 mm
Material Aluminium
Dicke 12um