Learn More
Fisherbrand™ Aluminiumfolie
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8010649 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
102 mm
153 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11977994
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Schneiden von Folie in allen Längen. Die Fisherbrand™ Folienrolle kann mit dem Mini-Beutelspender oder eigenständig verwendet werden.
  • Folienstücke mit individueller Größe können für die Abdeckung kleiner Oberflächen, wie Becher, Kolben, Röhrchen oder Petrischalen, einfach hergestellt werden
  • Ideal zum Autoklavieren, Einfrieren, Inkubieren, Schützen von Laborgeräten, Beschichten, Abdichten und für die allgemeine Lagerung
  • 152,4 m Folie sind in zwei Breiten lieferbar: 102 mm oder 153 mm
  • Zum Einmalgebrauch
  • Passend für den Mini Bin Folienspender gestaltet
Spezifikation
Anwendungen Autoklavieren, Einfrieren, Inkubieren, Schützen von Laborwaren, Beschichten, Abdichten und allgemeine Lagerung
Länge (angloamerikanisch) 500 ft.
Farbe Metallisch
Produkttyp Aluminiumfolie
Breite (angloamerikanisch) 6 Zoll
Breite (metrisch) 153 mm
Länge (metrisch) 152.4 m
Material Aluminium
Dicke 15 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini Bin Folienspender