Learn More
Aluminiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11315067
Aluminiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315067
100 x 500 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Artikelnummer. 11315067
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040760.HP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum foil
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick, Temper: as rolled
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 500 mm
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.7g/100x100mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX03K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number040760.HP,040760.GH
ChargennummerS16J063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number040760.HP,040760,040760.GH
ChargennummerX11I021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number040760.HP,040760.GH
ChargennummerR18H012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number040760.HP,040760.GH
ChargennummerM17I075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040760.HP,040760.GH
Name des Produkts
Aluminiumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >