Learn More
Aluminiumfloke, 11 Mikrometer, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466685
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray flakes
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Menge 5 kg
Zündpunkt 400°C (752°F)
IUPAC-Name Aluminium
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Water reactive
Form Flocken